Tlačiť
Samarium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Samarium(III) chloride hexahydrate, Samarium trichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
248800-10G 248800-50G
SIAL248800-10GEA 62.58 EUR
SIAL248800-10G SIAL248800-50G
Samarium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Samarium trichloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Sm·6H₂O
Mw: 364.81
Hustota: 2.383 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00011235
Číslo CAS: 13465-55-9
EINECS: 233-797-0