Tlačiť
Lutetium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
542075-1G 542075-5G
SIAL542075-1GEA 214.2 EUR
SIAL542075-1G SIAL542075-5G
Lutetium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Lutetium trichloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Lu·6H₂O
Číslo MDL: MFCD00011099
Číslo CAS: 15230-79-2
EINECS: 233-240-1