Tlačiť
Holmium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
289213-25G 289213-5G
SIAL289213-25GEA 362.62 EUR
SIAL289213-25G SIAL289213-5G
Holmium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Holmium trichloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Ho·6H₂O
Číslo MDL: MFCD00149739
Číslo CAS: 14914-84-2
EINECS: 233-387-1