Chlorid gadolinitý hexahydrát ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Gadolinium trichloride hexahydrate
11287.06
11287.14
11287.22
11287.06EA
128.98
EUR
11287.06
11287.14
11287.22
Chlorid gadolinitý hexahydrát ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Chlorid gadolinitý hexahydrát
Purity: 99.99%
CAS No.: 13450-84-5
Molecular Formula: GdCl3.6H2O
Formula Weight: 371.70 (263.61anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.424
Appearance: White
Odour: Characteristic
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00149732
Vzorec:
Cl₃Gd·6H₂O Mw: 371.7 Hustota: 2.424 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149732 Číslo CAS: 13450-84-5 EINECS: 233-386-6 Merck Index: 14,4326 |