Tlačiť
Europium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
212881-25G 212881-5G
SIAL212881-25GEA 639.3 EUR
SIAL212881-25G SIAL212881-5G
Europium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Eu·6H₂O
Mw: 366.41
Teplota tavenia: 158
Hustota: 4.89 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149701
Číslo CAS: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4