Tlačiť
Europium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
203254-1G 203254-25G 203254-5G
SIAL203254-1GEA 107.5 EUR
SIAL203254-1G SIAL203254-25G SIAL203254-5G
Europium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Eu·6H₂O
Teplota tavenia: 158 °C
Hustota: 4,89 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149701
Číslo CAS: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4