Tlačiť
Europium(III) chloride hexahydrate 99.9% (trace metals basis) -10 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
199600050 199600250
ACRO199600050EA 182.66 EUR
ACRO199600050 ACRO199600250
Europium(III) chloride hexahydrate 99.9% (trace metals basis) -10 mesh
Europium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Eu·6H₂O
Mw: 366.41
Teplota tavenia: 850 °C
Hustota: 4.89 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00149701
Číslo CAS: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %