Tlačiť
Ytterbium(III) bromide hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44057.09 44057.18
44057.09EA 142 EUR
44057.09 44057.18
Ytterbium(III) bromide hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ytterbium(III) bromide hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 15163-03-8 Molecular Formula: YbBr3.xH2O Formula Weight: 412.77(anhy) Physical Form: Lump
Vzorec: Br₃Yb·H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049613
Číslo CAS: 15163-03-8
EINECS: 237-350-0