Tlačiť
Samarium tribromide hexahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
14603.14 14603.22
14603.14EA 127.96 EUR
14603.14 14603.22
Samarium tribromide hexahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium tribromide hexahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 13517-12-9 Molecular Formula: SmBr3.6H2O Formula Weight: 498.15 (390.06anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00192430
Vzorec: Br₃Sm·6H₂O
Teplota tavenia: >640 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192430
Číslo CAS: 13517-12-9
EINECS: 237-347-4