Tlačiť
Holmium tribromide hydrate 99,99 REO basis, REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13203.09 13203.18
13203.09EA 82.92 EUR
13203.09 13203.18
Holmium tribromide hydrate 99,99 REO basis, REacton®
Holmium tribromide hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 223911-98-6 Molecular Formula: HoBr3.xH2O Formula Weight: 404.66(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00209652
Vzorec: Br₃Ho·H₂O
Mw: 422.66
Teplota tavenia: 914 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209652
Číslo CAS: 223911-98-6
EINECS: 237-524-6
Merck Index: 14,4727