Tlačiť
Síran železito-amonný dodekahydrát 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate
A16105.36 A16105.0E
A16105.36EA 60.89 EUR
A16105.36 A16105.0E
Síran železito-amonný dodekahydrát 98
Síran železito-amonný dodekahydrát
Purity: 98+% CAS No.: 7783-83-7 Molecular Formula: H4FeNO8S2.12H2O Formula Weight: 482.18 (266.00anhy) Odour: Odourless Melting Point: 39-41° MDL No.: MFCD00150004
Vzorec: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Mw: 482.2
Teplota varu: 230
Teplota tavenia: 39…41 °C
Hustota: 1.71
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150004
Číslo CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549