Tlačiť
Síran železnato-amonný hexahydrát 98.5-101.5% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13448.36 13448.A3
13448.36EA 90.25 EUR
13448.36 13448.A3
Síran železnato-amonný hexahydrát 98.5-101.5% ACS
Síran železnato-amonný hexahydrát
Purity: 98.5-101.5% CAS No.: 7783-85-9 Molecular Formula: H8FeN2O8S2.6H2O Formula Weight: 392.13 (284.04anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.864 Appearance: Pale bluish green Odour: Odourless Melting Point: ca 100° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,521 MDL No.: MFCD00150530
Polymerization catalyst, photography
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Teplota tavenia: ∼ 100 °C (rozkl.)
Hustota: 1,864
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150530
Číslo CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521