Tlačiť
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
87741-100G 87741-25G 87741-500G
SIAL87741-100GEA 248.3 EUR
SIAL87741-100G SIAL87741-25G SIAL87741-500G
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Vzorec: C₄H₁₃NO·5H₂O
Teplota tavenia: 65…68 °C
Hustota: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149566
Číslo CAS: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
OSN: 3423
ADR: 8,II