Tlačiť
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09658.14 L09658.22
L09658.14EA 71 EUR
L09658.14 L09658.22
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate ≥98%
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Purity: 98% CAS No.: 10424-65-4 Molecular Formula: C4H13NO.5H2O Formula Weight: 181.23 (91.15anhy) Melting Point: 66-67° Beilstein Reference: 3714235 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 3423 MDL No.: MFCD00149566
Vzorec: C₄H₁₃NO·5H₂O
Teplota tavenia: 66…67 °C
Hustota: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149566
Číslo CAS: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
OSN: 3423
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9224