Tlačiť
Tetraethylammonium chloride hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrylammonium chloride hydrate
150900250 150901000 150905000
ACRO150900250EA 47.27 EUR
ACRO150900250 ACRO150901000 ACRO150905000
Tetraethylammonium chloride hydrate 99%
Tetraethylammonium chloride hydrate
Vzorec: C₈H₂₀ClN·xH₂O
Mw: 165.71 g/mol (anhy)
Číslo MDL: MFCD00149992
Číslo CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 %
Impurity ≤0.5 % Triethylamine hydrochloride