Tlačiť
Kaolin, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
211740010 211740025 211740100
ACRO211740010EA 60.89 EUR
ACRO211740010 ACRO211740025 ACRO211740100
Kaolin, pure
Kaolin
Vzorec: Al₂SiO₇·2H₂O
Mw: 258.16
Teplota tavenia: 1750 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062311
Číslo CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige Powder
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size 1.0 to 1.8 µm (D50)
Loss on ignition 10.8 % to 11.8 %