Tlačiť
Thallium(III) nitrate trihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Thallium trinitrate trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
163015-100G 163015-25G
SIAL163015-100GEA 473.46 EUR
SIAL163015-100G SIAL163015-25G
Thallium(III) nitrate trihydrate, Sigma-Aldrich®
Thallium(III) nitrate trihydrate
Vzorec: N₃O₉Tl·3H₂O
Mw: 444.44
Teplota tavenia: 102…105 °C
Hustota: 3.31…3.37 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149874
Číslo CAS: 13453-38-8
EINECS: 237-325-4
OSN: 2727
ADR: 6.1 II