Tlačiť
Chlorid hlinitý hexahydrát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminum chloride hexahydrate
A14437.0B A14437.0I A14437.30
A14437.0BEA 66.89 EUR
A14437.0B A14437.0I A14437.30
Chlorid hlinitý hexahydrát 99%
Chlorid hlinitý hexahydrát
Vzorec: AlCl₃·6H₂O
Mw: 241.43
Teplota tavenia: 100 °C (rozkl.)
Hustota: 2.398
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149134
Číslo CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
OSN: 3260
ADR: 8 III