Tlačiť
Síran hořečnatý heptahydrát 99,5-100,5 Dried, meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP,FCC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
13142-5KG 13142-25KG 13142-1KG 13142-4X5KG
13142-5KGEA 124.57 EUR
13142-5KG 13142-25KG 13142-1KG 13142-4X5KG
Síran hořečnatý heptahydrát 99,5-100,5 Dried, meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP,FCC, Fluka™
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
Mw: 246.48
Teplota tavenia: 1.124 °C (rozkl.)
Hustota: 1.68 g/cm³ at 20 °C
Skladovacia teplota: Room Temperature
Číslo MDL: MFCD00149785
Číslo CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (450°C) 48.0 - 52.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 9.2
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.01 %
Free alkali (as MgO) Max. 0.004 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Lead (Pb) Max. 4 ppm
Selenium (Se) Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying