Síran hořečnatý heptahydrát 98,0-102,0 ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
11596.22
11596.36
11596.A3
11596.22EA
26.96
EUR
11596.22
11596.36
11596.A3
Síran hořečnatý heptahydrát 98,0-102,0 ACS
Síran hořečnatý heptahydrát
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10034-99-8
Molecular Formula: MgSO4.7H2O
Formula Weight: 246.48 (120.37anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.68
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol, glycerol
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149785
Fireproofing, textiles, catalyst carrier, ceramics
Vzorec:
MgSO₄·7H₂O Mw: 246.48 Teplota tavenia: 1124 Hustota: 1.68 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149785 Číslo CAS: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 14,5691 |