Tlačiť
Síran vápenatý dihydrát 98.0-102.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Plaster of Paris
36700.30 36700.A1
36700.30EA 61.29 EUR
36700.30 36700.A1
Síran vápenatý dihydrát 98.0-102.0% ACS
Síran vápenatý dihydrát
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 10101-41-4 Molecular Formula: CaSO4.2H2O Formula Weight: 172.17 (136.14anhy) Physical Form: Powder Density: 2.32 Melting Point: 128° -1.5H2O Boiling Point: 163° -2H2O Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00149625
Vzorec: CaSO₄·2H₂O
Mw: 172.17
Teplota varu: 163 °C (–2H₂O)
Teplota tavenia: 128 °C (-1.5H₂O)
Hustota: 2.32
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149625
Číslo CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706