Síran vápenatý dihydrát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 10101-41-4
Molecular Formula: CaSO4.2H2O
Formula Weight: 172.17 (136.14anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.32
Melting Point: 128° -1.5H2O
Boiling Point: 163° -2H2O
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00149625
Vzorec:
CaSO₄·2H₂O Teplota varu: 163 °C (-2H₂O) Teplota tavenia: 128 °C (-1,5H₂O) Hustota: 2,32 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149625 Číslo CAS: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |