Tlačiť
Síran vápenatý hemihydrate ≥97.0%, Purum, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Plaster of Paris
12090-1KG 12090-25KG
12090-1KGEA 50.14 EUR
12090-1KG 12090-25KG
Síran vápenatý hemihydrate ≥97.0%, Purum, Fluka™
Síran vápenatý hemihydrate
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: CaSO₄·0.5H₂O
Teplota tavenia: > 1400 °C
Hustota: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799067
Číslo CAS: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %