Tlačiť
Síran vápenatý hemihydrate 97+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Plaster of Paris
385351000 385355000 385350025
ACRO385351000EA 34.38 EUR
ACRO385351000 ACRO385355000 ACRO385350025
Síran vápenatý hemihydrate 97+%, pure
Síran vápenatý hemihydrate
Vzorec: CaSO₄·0.5H₂O
Teplota tavenia: ? 1400 °C
Hustota: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149624
Číslo CAS: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (On dry substance)
Identification Confirmed
Loss on ignition 4.5 % to 8.0 % (500°C, 2 h)