Síran berylnatý tetrahydrát ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
16104.14
16104.22
16104.14EA
104.15
EUR
16104.14
16104.22
Síran berylnatý tetrahydrát ≥99.99% (metals basis)
Síran berylnatý tetrahydrát
Purity: 99.99%
CAS No.: 7787-56-6
Molecular Formula: BeSO4.4H2O
Formula Weight: 177.14 (105.07anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.1713
Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,1175
UN No.: 1566
MDL No.: MFCD00149156
Vzorec:
BeO₄S·4H₂O Mw: 177.14 Teplota varu: 580 Teplota tavenia: 110 Hustota: 1.1713 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149156 Číslo CAS: 7787-56-6 EINECS: 236-842-2 OSN: 1566 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,1175 |