Tlačiť
Hydroxid strontnatý oktahydrát 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
270230010 270230050
ACRO270230010EA 109.75 EUR
ACRO270230010 ACRO270230050
Hydroxid strontnatý oktahydrát 98%, pure
Hydroxid strontnatý oktahydrát
Vzorec: H₂O₂Sr·8H₂O
Mw: 265.76
Teplota tavenia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150395
Číslo CAS: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
OSN: 3262
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %