Tlačiť
Hydroxid barnatý oktahydrát ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12714.0C A12714.0E A12714.36
A12714.0CEA 470.92 EUR
A12714.0C A12714.0E A12714.36
Hydroxid barnatý oktahydrát ≥97%
Hydroxid barnatý oktahydrát
Purity: 97% CAS No.: 12230-71-6 Molecular Formula: H2BaO2.8H2O Formula Weight: 315.48 (171.36anhy) Odour: Odourless Melting Point: 78° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149152
Vzorec: Ba(OH)₂·8H₂O
Teplota varu: 780 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 78 °C
Hustota: 2,18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149152
Číslo CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
OSN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,977