Tlačiť
Magnesium perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
309303-100G 309303-500G
SIAL309303-100GEA 74.21 EUR
SIAL309303-100G SIAL309303-500G
Magnesium perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Magnesium perchlorate hexahydrate
Vzorec: Cl₂MgO₈·6H₂O
Teplota tavenia: 185…190 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149778
Číslo CAS: 13446-19-0
EINECS: 233-108-3
OSN: 1475
ADR: 5.1,II