Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M7304-100G
M7304-500G
SIALM7304-100GEA
172.08
EUR
SIALM7304-100G
SIALM7304-500G
Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec:
MgCl₂·6H₂O Teplota varu: 1412 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 117 °C Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149781 Číslo CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |