Bromid vápenatý hydrát ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44497.14
44497.22
44497.14EA
186.12
EUR
44497.14
44497.22
Bromid vápenatý hydrát ≥99.999% (metals basis)
Bromid vápenatý hydrát
Purity: 99.999%
CAS No.: 71626-99-8
Molecular Formula: CaBr2.xH2O
Formula Weight: 199.90(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00149608
Vzorec:
Br₂Ca·H₂O Hustota: 2,295 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149608 Číslo CAS: 71626-99-8 EINECS: 232-164-6 |