Tlačiť
Bromid vápenatý hydrát ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
18820.06 18820.22 18820.36
18820.06EA 50.94 EUR
18820.06 18820.22 18820.36
Bromid vápenatý hydrát ≥95%
Bromid vápenatý hydrát
Purity: 95% CAS No.: 71626-99-8 Molecular Formula: CaBr2.xH2O Formula Weight: 199.90(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00149608
Vzorec: Br₂Ca·H₂O
Mw: 217.9
Hustota: 2.295 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149608
Číslo CAS: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6