Bromid vápenatý hydrát p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
300840010
300845000
300840025
ACRO300840010EA
377.86
EUR
ACRO300840010
ACRO300845000
ACRO300840025
Bromid vápenatý hydrát p.a.
Bromid vápenatý hydrát
Vzorec:
Br₂Ca·H₂O Teplota tavenia: 730 °C Hustota: 2,295 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149608 Číslo CAS: 71626-99-8 EINECS: 232-164-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥83.0 % (CaBr2) |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤2000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Bromate and Chlorate | Passes test |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |
Barium (Ba) | Passes test |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Subst not pptd | ≤0.4 % By ammonium oxalate (as SO4) |