Tlačiť
Seleničitan sodný pentahydrát
Dodávateľ: abcr
Nebezpečí
AB118831.1000 AB118831.0250
ABCRAB118831.1000EA 557.18 EUR
ABCRAB118831.1000 ABCRAB118831.0250
Seleničitan sodný pentahydrát
Seleničitan sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂O₃Se·5H₂O
Mw: 263.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149173
Číslo CAS: 26970-82-1
EINECS: 233-267-9
OSN: 2630
ADR: 6.1 I