Tlačiť
thiosíran sodný pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6672-1KG S6672-500G
SIALS6672-1KGEA 233.45 EUR
SIALS6672-1KG SIALS6672-500G
thiosíran sodný pentahydrát, Sigma-Aldrich®
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Teplota tavenia: 48 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149186
Číslo CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844