Tlačiť
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5504-500G P5504-10KG P5504-1KG P5504-5KG
SIALP5504-500GEA 208.69 EUR
SIALP5504-500G SIALP5504-10KG SIALP5504-1KG SIALP5504-5KG
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát
Vzorec: K₂HPO₄·3H₂O
Mw: 228.22
Teplota varu: ∼340 °C (1013 hPa)
Hustota: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149926
Číslo CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5