Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
33365.30
33365.A1
33365.30EA
98.68
EUR
33365.30
33365.A1
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát, Reagent Grade
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát
CAS No.: 16788-57-1
Molecular Formula: K2HPO4.3H2O
Formula Weight: 228.23 (174.18anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,7658
MDL No.: MFCD00149926
Vzorec:
K₂HPO₄·3H₂O Teplota varu: ∼340 °C (1013 hPa) Hustota: 2,504 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149926 Číslo CAS: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 14,7658 |