Tlačiť
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
205935000 205930025
ACRO205935000EA 164.06 EUR
ACRO205935000 ACRO205930025
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát 99+% for analysis
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát
Vzorec: K₂HPO₄·3H₂O
Teplota varu: ? 340 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149926
Číslo CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Adhering crystals
pH 8.5 to 9.6 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %