Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
205935000
205930025
ACRO205935000EA
164.06
EUR
ACRO205935000
ACRO205930025
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát 99+% for analysis
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát
Vzorec:
K₂HPO₄·3H₂O Teplota varu: ? 340 °C (1013 hPa) Hustota: 2,504 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149926 Číslo CAS: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Adhering crystals |
pH | 8.5 to 9.6 (5 % solution) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Lead (Pb) | ≤30 ppm |
Nickel (Ni) | ≤30 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.005 % |