Tlačiť
Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4533-100G L4533-1KG L4533-500G
SIALL4533-100GEA 97.07 EUR
SIALL4533-100G SIALL4533-1KG SIALL4533-500G
Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Hydroxid lithný monohydrát
Vzorec: LiOH·1H₂O
Teplota varu: 920 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 462 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149772
Číslo CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
OSN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556