Tlačiť
Molybdenan sodný dihydrát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
A19222.0E A19222.22 A19222.36
A19222.0EEA 719.01 EUR
A19222.0E A19222.22 A19222.36
Molybdenan sodný dihydrát ≥98%
Molybdenan sodný dihydrát
Purity: 98% CAS No.: 10102-40-6 Molecular Formula: Na2MoO4.2H2O Formula Weight: 241.95 (205.92anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O MDL No.: MFCD00149170
Vzorec: Na₂MoO₄·2H₂O
Mw: 241.95
Teplota tavenia: 100 °C (-2H₂O)
Hustota: 2.71
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149170
Číslo CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718