Molybdenan sodný dihydrát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
A19222.0E
A19222.22
A19222.36
A19222.0EEA
719.01
EUR
A19222.0E
A19222.22
A19222.36
Molybdenan sodný dihydrát ≥98%
Molybdenan sodný dihydrát
Purity: 98%
CAS No.: 10102-40-6
Molecular Formula: Na2MoO4.2H2O
Formula Weight: 241.95 (205.92anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
MDL No.: MFCD00149170
Vzorec:
Na₂MoO₄·2H₂O Mw: 241.95 Teplota tavenia: 100 °C (-2H₂O) Hustota: 2.71 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149170 Číslo CAS: 10102-40-6 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 13,08718 |