Tlačiť
chroman sodný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
216623-100G 216623-500G
SIAL216623-100GEA 39.05 EUR
SIAL216623-100G SIAL216623-500G
chroman sodný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
chroman sodný tetrahydrát
Vzorec: CrNa₂O₄·4H₂O
Mw: 234.03
Teplota tavenia: 792.2
Hustota: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149167
Číslo CAS: 10034-82-9
EINECS: 231-889-5
OSN: 3288
ADR: 6.1 II