Chloristan lithný trihydrát, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11638.30
11638.A1
11638.30EA
118.97
EUR
11638.30
11638.A1
Chloristan lithný trihydrát, Reagent Grade
Chloristan lithný trihydrát
CAS No.: 13453-78-6
Molecular Formula: ClLiO4.3H2O
Formula Weight: 160.45 (106.40anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.84
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149765
Vzorec:
ClLiO₄·3H₂O Mw: 160.44 Teplota tavenia: 91.85 Hustota: 1.84 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149765 Číslo CAS: 13453-78-6 EINECS: 232-237-2 OSN: 1481 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5539 |