Tlačiť
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
254169-500MG 254169-5G
SIAL254169-500MGEA 363.31 EUR
SIAL254169-500MG SIAL254169-5G
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Vzorec: HAuCl₄·H₂O
Mw: 357.8
Hustota: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149903
Číslo CAS: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
OSN: 3260
ADR: 8 III