Tlačiť
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát ≥99.999% (metals basis) Au ≥ 49.0%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
42803.06 42803.03
42803.06EA 1121.97 EUR
42803.06 42803.03
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát ≥99.999% (metals basis) Au ≥ 49.0%, Premion®
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Purity: 99.999% CAS No.: 27988-77-8 Molecular Formula: HAuCl4.xH2O Formula Weight: 339.79(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Yellow-orange Odour: Odourless UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149903
Vzorec: HAuCl₄·H₂O
Mw: 357.8
Hustota: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149903
Číslo CAS: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
OSN: 3260
ADR: 8 III