Tlačiť
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
223620010 223620050
ACRO223620010EA 299.22 EUR
ACRO223620010 ACRO223620050
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Vzorec: HAuCl₄·H₂O
Mw: 357.8
Teplota tavenia: 30 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149903
Číslo CAS: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
OSN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks
Gold (Au) ≥49 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in diethyl ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %