Tlačiť
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
G4022-1GEA 352.49 EUR
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát
Vzorec: HAuCl₄·3H₂O
Mw: 393.83
Teplota varu: Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 30 °C
Hustota: 3.9 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149904
Číslo CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
OSN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance of the substance complying
Assay of Au Min. 49.0 %
Alkali- and other metals (as SO₄) Max. 0.2 %
In ether insoluble matter Max. 0.1 %