Tlačiť
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
520918-1G 520918-25G 520918-5G
SIAL520918-1GEA 347.69 EUR
SIAL520918-1G SIAL520918-25G SIAL520918-5G
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát
Vzorec: HAuCl₄·3H₂O
Mw: 393.83
Teplota tavenia: 30
Hustota: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149904
Číslo CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
OSN: 3260
ADR: 8 III