Tlačiť
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01582.0001 1.01582.0005
1.01582.0001EA 570.8 EUR
1.01582.0001 1.01582.0005
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát analytical reagent, Supelco®
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát
Vzorec: HAuCl₄·3H₂O
Mw: 393.83
Teplota tavenia: 30
Hustota: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149904
Číslo CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
OSN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 30 °C
Molar Mass 393.83 g/mol
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid