Tlačiť
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
411070010 411070050 411070250
ACRO411070010EA 269.58 EUR
ACRO411070010 ACRO411070050 ACRO411070250
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát ACS
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát
Vzorec: HAuCl₄·3H₂O
Mw: 393.83
Teplota tavenia: 30
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149904
Číslo CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
OSN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Powder and/or chunks (May have a brown hue)
Assay ≥49.0 % (Au)
Insoluble matter ≤0.1 % (10 % in ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %