Tlačiť
Piperazin hexahydrát, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Piperazine hydrate
P7003-1KG P7003-200G
P7003-1KGEA 154.22 EUR
P7003-1KG P7003-200G
Piperazin hexahydrát, Supelco®
Piperazin hexahydrát
Vzorec: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Mw: 194.23
Teplota varu: 145
Teplota tavenia: 44…45 °C
Teplota vzplanutia: 87
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149389
Číslo CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
OSN: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&vid=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&vid=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&prid=web&clid=SAPDAM