Tlačiť
Piperazin hexahydrát 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 177.3 EUR
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Piperazin hexahydrát 98%
Piperazin hexahydrát
Vzorec: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Teplota varu: 145…156 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 41…45 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149389
Číslo CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
OSN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07617
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %